Learn More
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine, TRC
Code produit 30348049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348049 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68824010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 50488-42-1
Formule moléculaire C6H3BrF3N
Quantité 10 g
Synonyme 5-(Trifluoromethyl)-2-bromopyridine
Formule InChI InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMILES OC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@]4(C)[C@@H](NC(=O)C=C4)CC3
Nom IUPAC 2-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 225.99