Learn More
2-bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10197762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10197762 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10738543 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10197762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35110CB
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 123640-41-5
Formule moléculaire C8H6BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 224.061
Numéro MDL MFCD07368535
Clé InChI LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7060529
Nom IUPAC 2-bromo-6-pyrazole-1-ylpyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)N2C=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, acmc-209apf, 6-bromo-2-pyridyl pyrazole, 2-bromo-6-1-pyrazolyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrazol-1-yl-pyridine, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1h-pyrazole
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 97%