Learn More
2-Bromo-6-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine |
| CAS | 49669-14-9 |
| Formule moléculaire | C9H10BrNO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10BrNO2/c1-9(12-5-6-13-9)7-3-2-4-8(10)11-7/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1(OCCO1)c2cccc(Br)n2 |
| Nom IUPAC | 2-bro-6-(2-méthyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.09 |
| Poids de la formule | 242.9895 |