Learn More
Acide 2-bromo-6-chlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464977
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15464977 5 g 5g
15454977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32269.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93224-85-2 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93224-85-2
Formule moléculaire C7H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.461
Numéro MDL MFCD00672929
Clé InChI URGXUQODOUMRFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-chloro, 2-bromo-6-chloro-benzoic acid, buttpark 51\01-28, akos msc-0781, 2-bromo-6-chlorobenzoicacid, pubchem4048, acmc-209rkm, 2-chloro-6-bromobenzoic
CID PubChem 33125
Nom IUPAC Acide 2-bromo-6-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Point de fusion 148°C to 150°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 235.47
Pourcentage de pureté 98%