Learn More
Acide 2-bromo-6-chlorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 93224-85-2 |
| Formule moléculaire | C7H4BrClO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid, NSC 190301 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Br |
| Nom IUPAC | Acide 2-bromo-6-chlorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.46 |
| Poids de la formule | 233.91 |