Learn More
2’-bromo-6’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498888 5 g 5g
15408898 250 mg 250mg
15488888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62361.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 928715-37-1 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928715-37-1
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.037
Clé InChI ZTLLHQUYOLPVAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethanone, 2'-bromo-6'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethan-1-one, 1-2-bromo-6-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl
CID PubChem 66570680
Nom IUPAC 1-(2-bromo-6-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide