Learn More
2-bromo-6-fluoroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424350 5 g 5g
11434350 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424350 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25774.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 65896-11-9 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65896-11-9
Formule moléculaire C6H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 190.02
Numéro MDL MFCD01310982
Clé InChI ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
CID PubChem 2782940
Nom IUPAC 2-bromo-6-fluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-fluoroaniline
Densité 1.674
Indice de réfraction 1.582
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 8541957
Poids de la formule 190.01
Pourcentage de pureté ≥98%