Learn More
2-bromo-6-fluoropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-fluoropyridine |
| Point de fusion | 30°C to 34°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Poids de la formule | 175.99 |
| Pourcentage de pureté | 97% |