Learn More
2-bromo-6-fluoropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444007 5 g 5g
15434007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30924.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 144100-07-2 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144100-07-2
Formule moléculaire C5H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 175.988
Numéro MDL MFCD03095258
Clé InChI ZIDIKYIZXMYHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-6-bromopyridine, 2-bromo-6-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro, abbypharma ap-17-5098, acmc-1cab6, 2-bromo-6-fluoro pyridine, ksc485m5f, platinum 1+ , 2-bromo-5-fluoropyridine-n 9-hydroxy-6-methylpyrido 2,3-a pyrrolo 3,4-c carbazole-5,7 1h,6h-dionato-n1,n12 6-methyl-3-pyridinol-n1-, sp-4-2-, hexafluorophosphate 1-
CID PubChem 639438
Nom IUPAC 2-bromo-6-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-fluoropyridine
Point de fusion 30°C to 34°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 175.99
Pourcentage de pureté 97%