Learn More
Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474197
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15474197 1 g 1g
15484197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31604.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31786-45-5 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31786-45-5
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.045
Numéro MDL MFCD00800732
Clé InChI BNYFDICJYCBPRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-6-methoxy, pubchem11265, acmc-209hoz, ksc494q5t
CID PubChem 11117881
Nom IUPAC Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 98%