Learn More
Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-methoxybenzoic acid |
| CAS | 31786-45-5 |
| Formule moléculaire | C8H7BrO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Bromo-6-methoxybenzoic acid (ACI), o-Anisic acid, 6-bromo- (8CI), 6-Bromo-2-methoxybenzoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(OC)C=CC=C1Br |
| Nom IUPAC | Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.04 |
| Poids de la formule | 229.96 |