Learn More
2-bromo-6-méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10747772 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10747772 25 g Flacon en verre 25g
10021711 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10747772 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190560250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5111-65-9 | C11H9BrO | 237.096 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5111-65-9
Numéro MDL MFCD00004062
Clé InChI AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
CID PubChem 78786
Nom IUPAC 2-bromo-6-méthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105°C to 111°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H9BrO
Formule linéaire BrC10H6OCH3
Quantité 25 g
Beilstein 06, 651
Poids moléculaire (g/mol) 237.096
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.