Learn More
2-bromo-6-méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404037 10 g 10g
11414037 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19450.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5111-65-9 | C11H9BrO | 237.096 g/mol
2-Bromo-6-methoxynaphthalene is used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-6-méthoxynaphtalène est utilisé dans la synthèse de la nabumétone [4-(6-méthoxy-2-naphtalényl)-2-butanone] par réaction de Heck.
Solubilité
Soluble dans le DMSO. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5111-65-9
Formule moléculaire C11H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 237.096
Numéro MDL MFCD00004062
Clé InChI AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
CID PubChem 78786
Nom IUPAC 2-bromo-6-méthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Point de fusion 105°C to 110°C
Point d’ébullition 160°C to 164°C (3 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 2043874
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO. Insoluble in water.
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté 98%