Learn More
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène (Impureté Naproxène Naproxène N), TRC
Code produit 30133121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133121 10 g 10g
30132900 50 g 50g
17961005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68478010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5111-65-9
Formule moléculaire C11 H9 Br O
Poids moléculaire (g/mol) 237.09
Synonyme 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP)
Nom IUPAC 2-bromo-6-méthoxynaphtalène
SMILES COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Poids de la formule 235.9837
Pourcentage de pureté >95%