Learn More
2-Bromo-6-méthyl-5-nitropyridine, TRC
Code produit 30332890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332890 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332890 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68543510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
CAS 22282-96-8
Formule moléculaire C6 H5 Br N2 O2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 6-bro-2-méthyl-3-nitropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
Poids de la formule 215.9534