Learn More
2-bromo-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304416 5 g 5g
11314416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20018.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
6-Bromo-2-picoline is a halogenated pyridine derivative used is a building block in the preparation of nitrogen containing heterocyclic compounds. It may used in following synthesis 6,6?-dimethyl-2,2?-bipyridine, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine and N,N’-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-bromo-2-picoline est un dérivé halogéné de la pyridine utilisé comme un bloc de construction dans la préparation d’azote contenant des composés hétérocycliques. Il peut être utilisé dans la synthèse suivante 6,6′-diméthyl-2,2′-bipyridine, 6-méthyl-2-pyridyl-2-pyridylméthanone, 2-méthyl-6-(triméthylsilyl)-pyridine et N,N’-bis-(6-méthylpyrid-2-yl)-(1R,2)-1,2-diaminocyclohexane (cydiampy).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle. Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5315-25-3
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.03
Numéro MDL MFCD00040743
Clé InChI SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
CID PubChem 79205
Nom IUPAC 2-bromo-6-méthylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(Br)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methylpyridine
Densité 1.512
Point d’ébullition 102°C to 103°C (20 mmHg)
Point d’éclair 97°C (206°F)
Indice de réfraction 1.5625
Quantité 5 g
Beilstein 107322
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-6-methylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-6-methylpyridine