Learn More
2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile |
| CAS | 1129540-65-3 |
| Formule moléculaire | C11H11N2OBr |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2 |
| SMILES | C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N |
| Nom IUPAC | 2-bro-6-morpholine-4-ylbenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.12 |
| Poids de la formule | 266.0055 |