Learn More
2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile, TRC
Code produit 30345512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345512 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB701500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile
CAS 1129540-65-3
Formule moléculaire C11H11N2OBr
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Nom IUPAC 2-bro-6-morpholine-4-ylbenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 267.12
Poids de la formule 266.0055