Learn More
2-bromo-6-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10396884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396884 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10396884 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB04900EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 113170-71-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H4BrF3N2O2
Numéro MDL MFCD00042151
Quantité 10 g
Synonyme 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 6-bromo-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2809, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl
Clé InChI ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Br)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-bromo-6-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 285.02
CID PubChem 145492
Poids de la formule 285.02
Pourcentage de pureté 97%