Learn More
2-bromo-6-nitrophénol, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15585876 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15585876 25 g 25g
15575876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15585876 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442680250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 13073-25-1
Formule moléculaire C6H4BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Numéro MDL MFCD02683216
Clé InChI VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
CID PubChem 13545453
Nom IUPAC 2-bromo-6-nitrophénol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-nitrophenol
Point de fusion 67.0°C to 69.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 218.01
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-BROMO-6-NITROPHENOL, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.