Learn More
2-Bromo-6-nitrophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-nitrophenol |
| CAS | 13073-25-1 |
| Formule moléculaire | C6H4BrNO3 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Br)cccc1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-bromo-6-nitrophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.01 |
| Poids de la formule | 216.9375 |