Learn More
2-bromo-6-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450227 5 g 5g
11440227 1 g 1g
11460227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21658.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 55289-35-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55289-35-5
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD00009792
Clé InChI LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
CID PubChem 123537
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthyl-3-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-nitrotoluene
Point de fusion 37°C to 42°C
Point d’ébullition 108°C to 110°C (3.3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2502581
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 98%