Learn More
2-Bromo-6-pipéridinopyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10269772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10269772 10 g Flacon en verre ambré 10g
10259392 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10269772 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38110EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 24255-97-8
Formule moléculaire C10H13BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 241.132
Numéro MDL MFCD07772823
Clé InChI YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-piperidinopyridine, acmc-1cmoy, 6-bromo-2-piperidylpyridine, 2-bromo-6-1-piperidinyl pyridine, 2-bromo-6-piperadinopyridine, 2-bromanyl-6-piperidin-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-piperidinyl, 6'-bromo-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl
CID PubChem 7164597
Nom IUPAC 2-bromo-6-pipéridine-1ylpyridine
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-piperidinopyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 241.13
Pourcentage de pureté 97%