Learn More
2-bromo-9,9-diméthylfluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422039 5 g 5g
15432039 25 g 25g
15442039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64732.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 28320-31-2 | C15H13Br | 273.173 g/mol
This material is a popular synthetic precursor for OLED materials. Also used to make devices that efficiently emit a deep blue color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce matériau est un précurseur synthétique populaire pour les matériaux OLED. Également utilisé pour faire des dispositifs qui émettent efficacement une couleur bleue profonde.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28320-31-2
Formule moléculaire C15H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 273.173
Numéro MDL MFCD09261272
Clé InChI MBHPOBSZPYEADG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethyl, 2-bromo-9,9-dimethyl-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethylfluoren, ksc494q3r, 2-bromo-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorenone, 2-bromo-9,9-dimethylfluorene
CID PubChem 10945606
Nom IUPAC 2-bromo-9,9-diméthylfluorène
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Point de fusion 57°C to 62°C
Quantité 5 g
Beilstein 2524870
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 273.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine