Learn More
2-bromo-N-méthylaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421328 5 g 5g
15431328 250 mg 250mg
15411328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55166.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6832-87-7 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6832-87-7
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD06798064
Clé InChI SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 334086
Nom IUPAC 2-bromo-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-N-methylaniline
Couleur Marron
Densité 1.589 g/mL
Point d’ébullition 107°C to 109°C (12 mmHg)
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.607
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide