Learn More
Acide 2-bromoacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromoacetic acid |
| CAS | 79-08-3 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C2 H3 Br O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5) |
| SMILES | OC(=O)CBr |
| Nom IUPAC | Acide 2-bromacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.95 |
| Afficher plus |