Learn More
Acide 2-bromoacétique, TRC
Code produit 30335730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335730 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67907510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid
CAS 79-08-3
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 H3 Br O2
Quantité 10 g
Synonyme Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
SMILES OC(=O)CBr
Nom IUPAC Acide 2-bromacétique
Poids moléculaire (g/mol) 138.95
Poids de la formule 137.9316
Pourcentage de pureté >95