Learn More
2-Bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413057 25 g 25g
11423057 100 g 100g
11433057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15576.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
It is used in preparation of crystalline esters from acids. 2-Bromoacetophenone is a complete and irreversible inactivator of human liver aldehyde dehydrogenase isoenzymes E1 and E2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation d’esters cristallins à partir d’acides. La 2-bromoacétophénone est un inactivateur complet et irréversible des isoenzymes aldéhydes déshydrogénases E1 et E2 du foie humain.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-11-1
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.047
Numéro MDL MFCD00000195
Clé InChI LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
CID PubChem 6259
ChEBI CHEBI:51846
Nom IUPAC 2-bromo-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoacetophenone
Point de fusion 48°C to 51°C
Densité 1.65
Point d’ébullition 140°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN2645
Beilstein 606474
Merck Index 14,1402
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenacyl bromide