Learn More
2’-bromoacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484014 250 g 250g
11464014 10 g 10g
11474014 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484014 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11982.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2142-69-0 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
2-bromoacetophenone is employed in the selective derivatization of cytosine moieties for the determination of global DNA methylation by reversed phase high performance liquid chromatography with spectrofluorimetric detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-bromoacétophénone est utilisé dans la dérivation sélective des groupes caractéristiques de cytosine pour la détermination de la méthylation de l’ADN global par chromatographie en phase liquide inverse à haute performance avec détection spectrofluorimétrique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-69-0
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD00000067
Clé InChI PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-bromoacetophenone, 1-2-bromophenyl ethanone, o-bromoacetophenone, ethanone, 1-2-bromophenyl, 1-acetyl-2-bromobenzene, 1-2-bromophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-bromo, 1-2-bromomphenyl ethanone, acetophenone, o-bromo, o-bromophenyl methyl ketone
CID PubChem 75060
Nom IUPAC 1-(2-bromophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Bromoacetophenone
Densité 1.476
Point d’ébullition 116°C to 117°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.568
Quantité 250 g
Beilstein 1931534
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 99%