Learn More
2-(Bromoacétyl)-6-méthoxynaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15229305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15229305 5 g 5g
15219305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15229305 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450060050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10262-65-4 | Molecular Formula: C13H11BrO2 | Molecular Weight: 279.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10262-65-4
Formule moléculaire C13H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 279.13
Clé InChI HHHKEQGAGUAOQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoacetyl-6-methoxynaphthalene, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthalenyl, enamine_005243, 2-bromo-1-6-methoxy-naphthalen-2-yl-ethanone
CID PubChem 193452
Nom IUPAC 2-bromo-1-(6-méthoxynaphtalène-2-yl)éthanone
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Point de fusion 112.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 279.13
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.