Learn More
Bromure de 2-bromoacétyle, TRC
Code produit 30335182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335182 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335182 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67915010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetyl bromide
CAS 598-21-0
Formule moléculaire C2 H2 Br2 O
Quantité 10 g
Synonyme Bromoacetyl Bromide, Monobromoacetyl Bromide, α-Bromoacetyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
SMILES BrCC(=O)Br
Nom IUPAC Bromure de 2-bromoacétyl
Poids moléculaire (g/mol) 201.84
Poids de la formule 199.8472