Learn More
2-(Bromoacétyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497937 5 g 5g
15487937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51060.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10531-41-6 | Molecular Formula: C6H5BrOS | Molecular Weight: 205.069 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10531-41-6
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.069
Numéro MDL MFCD02677721
Clé InChI UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
CID PubChem 2776372
Nom IUPAC 2-bromo-1-thiophène-2-yléthanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromoacetyl)thiophene
Point de fusion 29°C to 33°C
Densité 1.62
Point d’ébullition 127°C to 130°C (7 mmHg)
Odeur Pungent
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement