Learn More
Acide 2-bromoacrylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324504 1 g 1g
11334504 5 g 5g
15488789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324504 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01194.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 10443-65-9 | C3H3BrO2 | 150.96 g/mol
2-Bromoacrylic acid is used as a raw material on QSAR models to predict mutagenicity of acrylates. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-bromoacrylique est utilisé comme matière première sur les modèles QSAR pour prédire la mutagénicité des acrylates. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10443-65-9
Formule moléculaire C3H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.96
Numéro MDL MFCD00014333
Clé InChI HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoacrylic acid, bromoacrylic acid, ccris 5478, .alpha.-bromoacrylic acid, 2-bromo-acrylic acid, alpha-bromo acrylic acid, 2-propenoic acid, bromo, acmc-1c0k4, 2-propenoic acid, 2-bromo
CID PubChem 82633
Nom IUPAC 2-bromoprop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C(Br)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoacrylic acid
Point de fusion 65°C to 70°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1740582
Poids de la formule 150.96
Pourcentage de pureté 95%