Learn More
2-bromoadamantane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419787 25 g 25g
11409787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22760.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7314-85-4 | C10H15Br | 215.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7314-85-4
Formule moléculaire C10H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 215.134
Numéro MDL MFCD00074745
Clé InChI RCXJARRRXOPXBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-adamantyl bromide, adamantane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, 2-bromo, 1r,3r,5r,7r-2-bromoadamantane, 2-bromo-adamantane, 2-bromanyladamantane, pubchem8752, 2alpha-bromoadamantane, 2-bromotricyclo 3.3.1.13.7 decane
CID PubChem 522482
Nom IUPAC 2-bromoadamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoadamantane
Point de fusion 136°C to 141°C
Quantité 25 g
Beilstein 4655839
Poids de la formule 215.14
Pourcentage de pureté 98%