Learn More
2-bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10549980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10549980 25 g Flacon en verre 25g
10325690 100 g Flacon en verre 100g
11340260 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10549980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106610250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-36-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Clé InChI AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11992
Nom IUPAC 2-bromoaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 31.0°C
Densité 1.5780g/mL
Point d’ébullition 229.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NH2
Indice de réfraction 1.6170 to 1.6190
Quantité 25 g
Beilstein 12,631
Gravité spécifique 1.578
Synonyme o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols
Poids de la formule 172.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.