Learn More
2-bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11340260 500 g Flacon en verre 500g
10549980 25 g Flacon en verre 25g
10325690 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106615000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-36-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Clé InChI AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11992
Nom IUPAC 2-bromoaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 31.0°C
Densité 1.5780g/mL
Point d’ébullition 229.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NH2
Indice de réfraction 1.6170 to 1.6190
Quantité 500 g
Beilstein 12,631
Gravité spécifique 1.578
Synonyme o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols
Poids de la formule 172.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.