Learn More
2-Bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479363 25 g 25g
11489363 100 g 100g
11499363 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479363 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11788.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 2-bromoaniline est utilisée comme inhibiteur de corrosion, émulsifiant et antiseptique. elle est utilisée dans l’industrie du caoutchouc, par exemple les diphénylguanidines, les phénylènediamines mercaptobenzothiazoles, les cétones d’aniline, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 2 -8°C. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les chloroformates, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-36-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.025
Numéro MDL MFCD00007632
Clé InChI AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
CID PubChem 11992
Nom IUPAC 2-bromoaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoaniline
Point de fusion 27°C to 31°C
Densité 1.578
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté 98%