Learn More
2-Bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
La 2-bromoaniline est utilisée comme inhibiteur de corrosion, émulsifiant et antiseptique. elle est utilisée dans l’industrie du caoutchouc, par exemple les diphénylguanidines, les phénylènediamines mercaptobenzothiazoles, les cétones d’aniline, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 2 -8°C. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les chloroformates, les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoaniline |
| Point de fusion | 27°C to 31°C |
| Densité | 1.578 |
| Point d’ébullition | 228°C to 230°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 172.03 |
| Show More |