Learn More
2-Bromoaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoaniline |
| CAS | 615-36-1 |
| Formule moléculaire | C6 H6 Br N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Aniline, o-bromo- (8CI), 2-Bromobenzenamine, 2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromoaniline, 2-Bromophenylamine, NSC 7086, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | 2-bromoaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.0225 |
| Poids de la formule | 170.9684 |