Learn More
2-bromoanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10564111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10564111 25 mL Flacon en verre 25mL
10225890 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10564111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170260250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-57-4
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD00000064
Clé InChI HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
CID PubChem 11358
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoanisole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5000g/mL
Point d’ébullition 223°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5730 to 1.575
Quantité 25 mL
Beilstein 06, 197
Gravité spécifique 1.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide