Learn More
2-Bromoanisole, 98%
Code produit 11499193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499193 500 g 500g
11479193 25 g 25g
11489193 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499193 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11692.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 578-57-4 | C7H7BrO | 187,036 g/mole
Le 2-Brmoanisole a été utilisé dans la synthèse de composés biphényle remplacés asymétriques, utilisés pour produire de la (2-méthoxy-phényl)-acétone à la température de 100 °C.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 2-bromoanisole a été utilisé dans la synthèse de composés biphényle substitués non symétriques, utilisés pour produire du (2-méthoxy-phényl)-acétone à la température de 100°C.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-57-4
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.036
Numéro MDL MFCD00000064
Clé InChI HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
CID PubChem 11358
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoanisole
Point de fusion 2°C to 3°C
Densité 1.511
Point d’ébullition 220°C to 222°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.574
Quantité 500 g
Beilstein 1859996
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement