Learn More
2-bromoanthraquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17261236 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17261236 25 g 25g
17241236 1 g 1g
17251236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17261236 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467790250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 572-83-8
Formule moléculaire C14H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.11
Clé InChI VTSDGYDTWADUJQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-bromo-9,10-dihydroanthracène-9,10-dione
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoanthraquinone
Point de fusion 208.0°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 287.11