Learn More
Acétal d’éthylène 2-bromobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365385 25 g 25g
11355385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19604.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34824-58-3
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00155124
Clé InChI IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-bromophenyl-1,3-dioxolane, 2-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-2-bromophenyl, 1-bromo-2-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-bromophenyldioxolane, 2-bromo benzaldehyde ethylene glycol acetal, 2-2-bromo-phenyl-1,3 dioxolane, pubchem3729, acmc-1csyy, bromobenzaldehyde ethylene acetal
CID PubChem 553534
Nom IUPAC 2-(2-bromophényl)-1,3-dioxolane
SMILES BrC1=CC=CC=C1C1OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Point d’ébullition 126°C to 127°C (5 mmHg)
Indice de réfraction 1.568
Quantité 25 g
Beilstein 1284374
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté ≥98%