Learn More
2-bromobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromobenzamide has been used in microwave assisted one-pot synthesis of substituted 3-(phenylmethylene)isoindolin-1-ones, palladium-catalyzed synthesis of phenanthridinones and in the synthesis of new water-soluble iminophosphorane ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-bromobenzamide a été utilisé dans la synthèse en une seule étape (one pot) assistée par micro-ondes des 3-(phénylméthylène)isoindoline-1-ones substitués, la synthèse catalysée par le palladium de phénanthridinones et la synthèse de nouveaux ligands iminophosphoranes hydrosolubles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzamide |
| Point de fusion | 160°C to 162°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 200.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |