Learn More
2-bromobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443897 25 g 25g
11433897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18331.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4001-73-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
2-Bromobenzamide has been used in microwave assisted one-pot synthesis of substituted 3-(phenylmethylene)isoindolin-1-ones, palladium-catalyzed synthesis of phenanthridinones and in the synthesis of new water-soluble iminophosphorane ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromobenzamide a été utilisé dans la synthèse en une seule étape (one pot) assistée par micro-ondes des 3-(phénylméthylène)isoindoline-1-ones substitués, la synthèse catalysée par le palladium de phénanthridinones et la synthèse de nouveaux ligands iminophosphoranes hydrosolubles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4001-73-4
Formule moléculaire C7H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 200.035
Numéro MDL MFCD00007969
Clé InChI NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
CID PubChem 77616
Nom IUPAC 2-bromobenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzamide
Point de fusion 160°C to 162°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 200.03
Pourcentage de pureté 98%