Learn More
Acide 2-bromobenzyèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329425 5 g 5g
11319425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18581.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 244205-40-1 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
2-Bromobenzeneboronic acid is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-bromobenzèneboronique est utilisé pour promouvoir des amidations plus vertes d’acides carboxyliques et d’amines en quantités catalytiques. Cette technologie évite la préactivation de l’acide carboxylique ou l’utilisation de réactifs de couplage.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 244205-40-1
Formule moléculaire C6H6BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 200.83
Numéro MDL MFCD01114672
Clé InChI PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acid
CID PubChem 2773294
Nom IUPAC Acide (2-bromophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzeneboronic acid
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 5 g
Beilstein 8542615
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 200.83
Pourcentage de pureté 98%