Learn More
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490224 5 g 5g
11480224 1 g 1g
11400234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13645.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-25-1
Formule moléculaire C6H4BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 255.51
Numéro MDL MFCD00051971
Clé InChI VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
CID PubChem 520403
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 127°C to 128°C (2.4 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2692202
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Poids de la formule 255.52
Pourcentage de pureté 98%