Learn More
2-bromobenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346579 1 g 1g
11356579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26183.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54624-57-6 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Reactant in the synthesis of substituted benzimidazoles. 2-Bromobenzimidazole is the starting compound in the synthesis of polyhalogenobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse des benzimidazoles substitués. Le 2-bromobenzimidazole est le composé de départ dans la synthèse des polyhalogénobenzimidazoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54624-57-6
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD00160009
Clé InChI PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776281
Nom IUPAC 2-bromo-1H-benzimidazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzimidazole
Point de fusion 195°C to 201°C
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 99%