Learn More
2-bromobenzo[b]thiophène, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10728815 250 mg 250mg
10633615 1 g 1g
10026704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10728815 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12210CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5394-13-8
Formule moléculaire C8H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 213.092
Numéro MDL MFCD08435846
Clé InChI WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
CID PubChem 94786
Nom IUPAC 2-bromo-1-benzothiophène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzo[b]thiophene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 213.1
Pourcentage de pureté 97%