Learn More
Acide 2-bromobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10337290 100 g Flacon en plastique 100g
10133260 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10337290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160081000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-65-3
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Numéro MDL MFCD00002402
Clé InChI XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
CID PubChem 6940
Nom IUPAC Acide 2-bromobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.0°C to 151.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrC6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 347
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.